missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ 6,8-Bis(benzylthio)octanoic acid
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18726148
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18726148 10 mg
18715578 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18726148 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5348/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

PDH and KGDH inhibitor

6,8-Bis(benzylthio)octanoic acid is a pyruvate dehydrogenase (PDH) and α-ketoglutarate dehydrogenase (KGDH) inhibitor. Disrupts tumor cell mitochondrial metabolism, and increases mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production in H460 lung carcinoma cells. Has no effect on KGDH activity in normal bronchial epithelial cells. Induces cell death of multiple tumor cell lines selectively over normal cells in vitro. Inhibits tumor growth of H460 and BxPC-3 tumor cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,8-Bis[(phenylmethyl)thio]octanoic acid
CAS 95809-78-2
Mængde 10 mg
Mål Dehydrogenase Inhibitors
Molekylær formel C22H28O2S2
Formel vægt 388.59
Renhed >99%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.