Få mere at vide
6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dinitroquinoxaline-2,3-dione |
| CAS | 2379-57-9 |
| Molekylær formel | C8 H4 N4 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4N4O6/c13-7-8(14)10-4-2-6(12(17)18)5(11(15)16)1-3(4)9-7/h1-2H,(H,9,13)(H,10,14) |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6,7-dinitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.14 |
| Formel vægt | 252.0131 |