Få mere at vide
6,7-Dinitro-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dinitro-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxime |
| CAS | 57356-48-6 |
| Molekylær formel | C8 H6 N2 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N2O6/c11-9(12)5-3-7-8(16-2-1-15-7)4-6(5)10(13)14/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc2OCCOc2cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 6,7-dinitro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.14 |
| Formel vægt | 226.0226 |