Få mere at vide
6,7-Dimethoxyquinazoline-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxyquinazoline-4-one |
| CAS | 13794-72-4 |
| Molekylær formel | C10 H10 N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Erlotinib Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)11-5-12-10(6)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,12,13) |
| SMIL | COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 6,7-dimethoxy-3H-quinazolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.2 |
| Formel vægt | 206.0691 |