Få mere at vide
6,7-Dimethoxyquinazolin-2,4-dion, TRC
Artikelnummer. 30380874
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30380874 1 g
30377450 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30380874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4749501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28888-44-0
Molekylær formel C10 H10 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 222.2
Synonym 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione, Doxazosin Mesilate Imp. D (EP), 2,4(1H,3H)-Quinazolinedione, 6,7-dimethoxy-, 6,7-Dimethoxy-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, 2,5-Dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1H-quinazolin-2,4-dione
SMIL COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
Formel vægt 222.0641