Få mere at vide
6,7-Dimethoxyquinazolin-2,4-dion, 98%
Artikelnummer. 11368145
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368145 10 g 10g
11378145 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368145 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08411.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 28888-44-0 | C10H10N2O4 | 222,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28888-44-0
Molekylær formel C10H10N2O4
Molekylvægt (g/mol) 222.20
MDL nummer MFCD00023889
InChI nøgle KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4 1h,3h-dione, 6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-diol, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinazoline-2,4-dione, 6,7-dimethoxy-1h,3h-2,4-quinazolindione, 2,4 1h,3h-quinazolinedione, 6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-2,4-quinazolinedione, 2,4-dihydroxy-6,7-dimethoxy quinazoline, 6,7-dimethoxy-2,4-dihydroxy quinazoline
PubChem CID 120081
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-lH-quinazolin-2,4-dion
SMIL COC1=C(OC)C=C2C(=O)NC(=O)NC2=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
Smeltepunkt >300°C
Mængde 10 g
Beilstein 204597
Formel vægt 222.2
Procent renhed 98%