Få mere at vide
6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione |
| CAS | 28888-44-0 |
| Molekylær formel | C10H10N2O4 |
| MDL nummer | MFCD00023889 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(N1)NC2=C(C=C(OC)C(OC)=C2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.20 |
| Procent renhed | 97% |