Få mere at vide
6,7-Dimethoxyisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxyisoquinoline |
| CAS | 15248-39-2 |
| Molekylær formel | C11H11NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Backebergine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | COC1=C(OC)C=C2C=NC=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.21 |
| Formel vægt | 189.079 |