Få mere at vide
6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxycoumarin-4-acetic Acid |
| CAS | 88404-26-6 |
| Molekylær formel | C13 H12 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O6/c1-17-10-5-8-7(3-12(14)15)4-13(16)19-9(8)6-11(10)18-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | COc1cc2OC(=O)C=C(CC(=O)O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 2-(6,7-dimethoxy-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.23 |
| Formel vægt | 264.0634 |