missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-4-quinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxy-4-quinolinol |
| CAS | 13425-93-9 |
| Molekylær formel | C11 H11 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 6,7-Dimethoxy-4-hydroxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-8(6-11(10)15-2)12-4-3-9(7)13/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | COc1cc2nccc(O)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 6,7-dimethoxyquinolin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.074 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?