Få mere at vide
(6,7-Dimethoxy-4-Oxoquinazolin-3(4h)-Yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (6,7-Dimethoxy-4-Oxoquinazolin-3(4h)-Yl)acetic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O5/c1-18-9-3-7-8(4-10(9)19-2)13-6-14(12(7)17)5-11(15)16/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 264.0746 |