Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin Hydrochloridhydrat, TRC
Artikelnummer. 30388499
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30388499 25 g
1 options
Artikelnummer. 30388499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47063025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline Hydrochloride Hydrate
CAS 20232-39-7
Molekylær formel C11H14ClNO2 .xH2O
Mængde 25 g
Synonym 3,4-Dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride Hydrate
InChI formel InChI=1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.COc1cc2CCN=Cc2cc1OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 227.69
Formel vægt 227.0713