Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15468716
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468716 5 g 5g
15478716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 20232-39-7 | C11H14ClNO2 | 227.69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20232-39-7
Molekylær formel C11H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 227.69
MDL nummer MFCD11099370
InChI nøgle PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, hcl, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isoquinoline hydrochloride, pubchem17358, ksc496s5h, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline hydrochloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydro-chloride, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolinehydrochloridehydrate
PubChem CID 2724664
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline;hydrochloride
SMIL Cl.COC1=CC2=C(C=NCC2)C=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Smeltepunkt 198°C to 202°C
Farve Gul
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 3712033
Formel vægt 227.69
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof