Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamin, TRC
Artikelnummer. 30376814
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376814 25 mg
30376501 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30376814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44660025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60547-96-8
Molekylær formel C10 H12 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 220.23
Synonym 2,4-Diamino-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC navn 6,7-dimethoxyquinazolin-2,4-diamin
SMIL COc1cc2nc(N)nc(N)c2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-2,4-quinazolinediamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N4O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3,(H4,11,12,13,14)
Formel vægt 220.096