Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-1-tetralon, 97%
Artikelnummer. 11480738
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480738 1 g 1g
11490738 5 g 5g
11400748 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25226.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13575-75-2 | C12H14O3 | 206,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13575-75-2
Molekylær formel C12H14O3
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00134100
InChI nøgle YNNJHKOXXBIJKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-1-tetralone, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxytetralin-1-one, 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxynaphthalen-1 2h-one, 6,7-dimethoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-dimethoxy, 4-dihydro-6, zlchem 843
PubChem CID 266816
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)CCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-1-tetralone
Smeltepunkt 98°C to 100°C
Mængde 1 g
Formel vægt 206.24
Procent renhed 97%