Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10557893
Skift visning
1g
Artikelnummer.
10557893 1g
1 options
Artikelnummer. 10557893 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04055DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 7-Dimethoxy-1-methyl-3, 4-dihydroisoquinoline
CAS 4721-98-6
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C12H15NO2
Mængde 1 g
Synonym 1-methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline, isoquinoline, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methyl, 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydro-isoquinoline, dehydrosalsolidine, maybridge1_001068, 3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-1-methylisoquinoline, vasuqtgzapzkfk-uhfffaoysa, 1-methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline, 1-methyl-6?7-dimethoxy-3?4-dihydroisoquinoline, #
InChI nøgle VASUQTGZAPZKFK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NCCC2=CC(=C(C=C12)OC)OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1-methyl-3,4-dihydroisoquinoline
Molekylvægt (g/mol) 205.257
PubChem CID 22652
Formel vægt 205.26