Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride |
| CAS | 63283-42-1 |
| Molekylær formel | C12H17NO2.HCl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-8-10-7-12(15-3)11(14-2)6-9(10)4-5-13-8;/h6-8,13H,4-5H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.COc1cc2CCNC(C)c2cc1OC |
| IUPAC navn | 6,7-dimethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.72 |
| Formel vægt | 243.1026 |