Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10507980 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10507980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 292980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2328-12-3
Molekylær formel C11H15NO2·ClH
Molekylvægt (g/mol) 229.71
InChI nøgle SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
PubChem CID 6456035
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline;hydrochloride
SMIL COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 252.0°C to 254.0°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 229.71
Procent renhed 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.