Få mere at vide
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11490637
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490637 25 g 25g
11480637 5 g 5g
11400647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22469.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-11-2026
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2328-12-3
Molekylær formel C11H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.70
MDL nummer MFCD00012744
InChI nøgle SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Smeltepunkt 256 °C til 260 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3634126
Synonym 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, heliamine hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinehydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-isoquinoline hydrochloride, isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-, hydrochloride, 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, chloride, pubchem22149, acmc-1cjku, ksc203s7f
SMIL COC1=C(C=C2CNCCC2=C1)OC.Cl
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin;hydrochlorid
PubChem CID 6456035
Formel vægt 229.71
Procent renhed 97%