Få mere at vide
6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400647 100 g 100g
11480637 5 g 5g
11490637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22469.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2328-12-3 | C11H16ClNO2 | 229.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2328-12-3
Molekylær formel C11H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 229.70
MDL nummer MFCD00012744
InChI nøgle SHOWAGCIRTUYNA-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Smeltepunkt 256°C to 260°C
Mængde 100 g
Beilstein 3634126
Synonym citrate iron, fe citrate
SMIL [Cl-].COC1=CC2=C(C[NH2+]CC2)C=C1OC
IUPAC navn 6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-iumchlorid
PubChem CID 22178220
Formel vægt 229.71
Procent renhed 97%