Få mere at vide
6,7-Dihydroxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydroxyflavone |
| CAS | 38183-04-9 |
| Molekylær formel | C15 H10 O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-14(9-4-2-1-3-5-9)19-15-8-13(18)12(17)6-10(11)15/h1-8,17-18H |
| SMIL | Oc1cc2OC(=CC(=O)c2cc1O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 6,7-dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.24 |
| Formel vægt | 254.0579 |