Få mere at vide
6,7-Dihydroxyflavone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydroxyflavone |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-14(9-4-2-1-3-5-9)19-15-8-13(18)12(17)6-10(11)15/h1-8,17-18H |
| Formel vægt | 254.0579 |