Få mere at vide
6,7-Dihydroxycoumarin (Esculetin), TRC
Artikelnummer. 30372598
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30372598 25 g
1 options
Artikelnummer. 30372598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44694025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Esculetin
CAS 305-01-1
Molekylær formel C9 H6 O4
Mængde 25 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, Esculetin, 6,7-Dihydroxy-2-benzopyrone, 6,7-Dihydroxycoumarin, Aesculetin, Asculetine, Cichorigenin, Cichoriin aglycon, Esculetol, Esculin aglycon, NSC 26428
InChI formel InChI=1S/C9H6O4/c10-6-3-5-1-2-9(12)13-8(5)4-7(6)11/h1-4,10-11H
SMIL Oc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
IUPAC navn 6,7-dihydroxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.0266