Få mere at vide
6,7-Dihydroxycoumarin, 98+%
Artikelnummer. 11488346
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488346 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11488346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15393.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 305-01-1 | C9H6O4 | 178,143 g/mol
I nærvær af esculetin og HA14-1 (sc-205911) er ekspression af dødsreceptor 4 (DR4) blevet observeret at være opreguleret og ekstracellulært reguleret kinase (ERK) at blive aktiveret. Andre undersøgelser tyder på, at esculetin opregulerer dødsreceptor 5 (DR5) proteinekspression og øger TRAIL-induceret apoptose. Det hæmmer også aktiviteten af 12-LO (12-lipoxygenase) og nedsætter leukotrienbiosyntesen under 5-LO-hæmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
I nærvær af esculetin og HA14-1 (sc-205911) er ekspression af dødsreceptor 4 (DR4) blevet observeret at være opreguleret og ekstracellulært reguleret kinase (ERK) at blive aktiveret. Andre undersøgelser tyder på, at esculetin opregulerer dødsreceptor 5 (DR5) proteinekspression og øger TRAIL-induceret apoptose. Det hæmmer også aktiviteten af 12-LO (12-lipoxygenase) og nedsætter leukotrienbiosyntesen under 5-LO-hæmning.
Opløselighed
Opløselig i DMSO, DMF, fortyndede alkalier med blå fluorescens og acetone. Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i ether. Moderat opløseligt i iseddikesyre og varm ethanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 305-01-1
Molekylær formel C9H6O4
Molekylvægt (g/mol) 178.143
MDL nummer MFCD00006874
InChI nøgle ILEDWLMCKZNDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym esculetin, 6,7-dihydroxycoumarin, aesculetin, cichorigenin, 6,7-dihydroxy-2h-chromen-2-one, cichoriin aglucon, esculatin, esculetol, esculin aglucon, esculin aglycon
PubChem CID 5281416
ChEBI CHEBI:490095
IUPAC navn 6,7-dihydroxychromen-2-on
SMIL C1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C21)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydroxycoumarin
Smeltepunkt ∼270 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Beilstein 152788
Merck Index 14,3697
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, DMF, fortyndede alkalier med blå fluorescens og acetone. Let opløselig i vand. Uopløselig i æteren. Moderat opløselig i gletsjereddikesyre og varm ethanol.
Formel vægt 178.15
Procent renhed ≥98%