missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6',7'-Dihydroxy Bergamottin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6',7'-Dihydroxy Bergamottin |
| CAS | 145414-76-2 |
| Molekylær formel | C21 H24 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-[[(2E)-6,7-Dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octen-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one (ACI), 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octenyl)oxy]-, (E)- (ZCI), 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[[(2E)-6,7-dihydroxy-3,7-dimethyl-2-octenyl]oxy]- (9CI), 6,7-Dihydroxybergagamottin, 6',7'-Dihydroxybergamottin, Dihydroxybergamottin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O6/c1-13(4-6-18(22)21(2,3)24)8-10-26-20-14-5-7-19(23)27-17(14)12-16-15(20)9-11-25-16/h5,7-9,11-12,18,22,24H,4,6,10H2,1-3H3/b13-8+ |
| SMIL | C\C(=C/COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\CCC(O)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | 4-[(E)-6,7-dihydroxy-3,7-dimethyloct-2-enoxy]furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.41 |
| Formel vægt | 372.1573 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?