Få mere at vide
6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30369331
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30369331 10 g
1 options
Artikelnummer. 30369331 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47962310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylesculetin
CAS 529-84-0
Molekylær formel C10 H8 O4
Mængde 10 g
Synonym 6,7-Dihydroxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-Methylaesculetin, Methylesculetin
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-10(13)14-9-4-8(12)7(11)3-6(5)9/h2-4,11-12H,1H3
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O)c(O)cc12
IUPAC navn 6,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0423