Få mere at vide
6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 97 %
Artikelnummer. 11453874
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453874 5 g 5g
11463874 25 g 25g
11473874 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453874 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11902.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 529-84-0 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 529-84-0
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00006859
InChI nøgle KVOJTUXGYQVLAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, methylesculetin, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methylaesculetin, 4-methylesculetol, 4-methyl-6,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 6,7-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 6,7-dihydroxy-4-methyl, 6,7-dihydroxy-4-methyl-2h-benzopyran-2-one
PubChem CID 5319502
IUPAC navn 6,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(=C(C=C12)O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Smeltepunkt ∼275°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 162550
Formel vægt 192.17
Procent renhed 97%