Få mere at vide
6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10257550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10257550 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10257550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 277830010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6, 7-Dihydroxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Navn note 98%
CAS 4602-83-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 244.0°C to 248.0°C
Farve Brown to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H9NO2
MDL nummer MFCD00143490
Mængde 1 g
Synonym 3,4-dihydroisoquinoline-6,7-diol, 6,7-dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6,7-isoquinolinediol, 3,4-dihydro
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot methanol,soluble in hot chloroform-methanol (1:1)
InChI nøgle WQFVTSPRATYMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CNC=C2C1=CC(=O)C(=C2)O
IUPAC navn 7-hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 163.18
PubChem CID 5922170
Formel vægt 163.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydroxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.