Få mere at vide
6,7-Dihydrothieno[3,2-c]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]pyridine |
| CAS | 107112-93-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H7NS |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6,7-Dihydro[3,2-c]thienopyridine, Clopidogrel Related Compound |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NS/c1-3-8-5-6-2-4-9-7(1)6/h2,4-5H,1,3H2 |
| SMIL | C1CN=CC2=C1SC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.2 |
| Formel vægt | 137.0299 |
| Vis mere |