Få mere at vide
6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one, Mikromol™
Beskrivelse
6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| CAS | 68559-60-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H7 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ticlopidine Hydrochloride Imp. B (EP), Ticlopidine Imp. B (EP), Ticlopidine USP Related Compound A, Ticlopidine USP RC A, 6,7-Dihydrothieno[3,2-c]-pyridin-4(5H)-one, Ticlopidine Related Compound A, Ticlopidine Hydrochloride Impurity B, Ticlopidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NOS/c9-7-5-2-4-10-6(5)1-3-8-7/h2,4H,1,3H2,(H,8,9) |
| SMIL | O=C1NCCc2sccc12 |
| IUPAC navn | 6,7-dihydro-5H-thieno[3,2-c]pyridin-4-one |
| Vis mere |