Få mere at vide
6,7-Dihydrocanrenone, TRC
Artikelnummer. 18042730
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18042730 100 mg
17929849 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18042730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD448720100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 976-70-5
Molekylær formel C22 H30 O3
Molekylvægt (g/mol) 342.47
Synonym Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (17α)-, 17α-Pregn-4-ene-21-carboxylic acid, 17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone (6CI,7CI,8CI), 17β-Hydroxy-3-oxopregn-4-en-21-carboxylic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxy-4-androsten-17-yl)propionic acid γ-lactone, 3-(3-Oxo-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)propiolactone, 3'-(3-Oxo-17β-hydroxyandrost-4-en-17α-yl)-propionic acid lactone, 6,7-Dihydrocanrenone, SC 5233, (2′R)-3′,4′-Dihydro-5′H-spiro[androst-4-ene-17,2′-furan]-3,5′-dione, Aldone
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione
SMIL C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]45CCC(=O)O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydrocanrenone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
Formel vægt 342.2195