Få mere at vide
6,7-Dihydroacenaphtho[5,6-cd]pyran-1,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydroacenaphtho[5,6-cd]pyran-1,3-dione |
| CAS | 5699-00-3 |
| Molekylær formel | C14H8O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5,6-Acenaphthenedicarboxylic Anhydride, Acenaphthalic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8O3/c15-13-9-5-3-7-1-2-8-4-6-10(14(16)17-13)12(9)11(7)8/h3-6H,1-2H2 |
| SMIL | O=C(C1=C2C(C3=CC=C24)=C(CC3)C=C1)OC4=O |
| IUPAC navn | 6,7-dihydroindeno[6,7,1-def]isochromene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.21 |
| Formel vægt | 224.05 |