Få mere at vide
6,7-Dihydro Rosuvastatin Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydro Rosuvastatin sodium salt |
| CAS | 1347362-67-7 |
| Molekylær formel | C22 H29 F N3 O6 S . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Pyrimidineheptanoic acid, 4-(4-fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-, sodium salt (1:1), (βR,ΔR)-, (βR,ΔR)-4-(4-Fluorophenyl)-β,Δ-dihydroxy-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidineheptanoic acid sodium salt (1:1), (3R,5R)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-2-(N-methylmethanesulfonamido)-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid sodium salt, 6,7-Dihydro Rosuvastatin sodium salt, 6,7-Dihydrorosuvastatin sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30FN3O6S.Na/c1-13(2)20-18(10-9-16(27)11-17(28)12-19(29)30)21(14-5-7-15(23)8-6-14)25-22(24-20)26(3)33(4,31)32;/h5-8,13,16-17,27-28H,9-12H2,1-4H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-;/m1./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)c1nc(nc(c1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c2ccc(F)cc2)N(C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | sodium;(3R,5R)-7-[4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyheptanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.54 |
| Formel vægt | 505.1659 |