Få mere at vide
6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepin-8-carboxylsyre Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30376260
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30376260 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30376260 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449143100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydro-9-hydroxy-6-oxo-5H-pyrido[3,2-b]azepine-8-carboxylic acid ethyl ester
CAS 676596-62-6
Molekylær formel C12 H12 N2 O4
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O4/c1-2-18-12(17)7-6-9(15)14-8-4-3-5-13-10(8)11(7)16/h3-5,16H,2,6H2,1H3,(H,14,15)
SMIL CCOC(=O)C1=C(O)c2ncccc2NC(=O)C1
IUPAC navn ethyl 9-hydroxy-6-oxo-5,7-dihydropyrido[3,2-b]azepin-8-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 248.23
Formel vægt 248.0797