Få mere at vide
6,7-Dihydro-6-mercapto-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolium Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydro-6-mercapto-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]-triazolium Chloride |
| CAS | 153851-71-9 |
| Molekylær formel | C5H7N3S • HCl |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Biapenem Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3S.ClH/c9-5-1-7-3-6-4-8(7)2-5;/h3-5H,1-2H2;1H |
| SMIL | C1C(C[N+]2=CN=CN12)[S-].Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.65 |
| Formel vægt | 177.01 |