Få mere at vide
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15312052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15312052 250 mg 250mg
15302052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15312052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454212500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 157327-51-0
Molekylær formel C6H7N3·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 194.06
InChI nøgle VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
PubChem CID 44182365
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
SMIL C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Mængde 250 mg
Formel vægt 194.06
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.