Få mere at vide
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15302052 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15302052 1 g 1g
15312052 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15302052 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454210010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 157327-51-0
Molekylær formel C6H7N3·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 194.06
InChI nøgle VGQSNQPVXPPLEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine 2hcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo-3,4-d-pyrimidine dihydrochloride, 4-d pyrimidine hydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidinedihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine dihydrochl, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-, hydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine,6,7-dihydro-,dihydrochloride, 5h-pyrrolo 3,4-d pyrimidine, 6,7-dihydro-, hydrochloride 1:2
PubChem CID 44182365
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine;dihydrochloride
SMIL C1C2=CN=CN=C2CN1.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 194.06
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo¢3,4-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.