Få mere at vide
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridindihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15234794 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15234794 1 g Glasflaske 1g
15224794 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15234794 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 449900010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 147740-02-1 | C7H8N2·2ClH | 193.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147740-02-1
Molekylær formel C7H8N2·2ClH
Molekylvægt (g/mol) 193.08
InChI nøgle FZBCVKVGLQRBHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 5h,6h,7h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine 2hcl, 5h-pyrrolo 3,4-b pyridine, 6,7-dihydro-, dihydrochloride, pubchem18111, acmc-1c7fx, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihcl, 6,7-dihydro-5h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochlor, 5,7-dihydro-6h-pyrrolo 3,4-b pyridine dihydrochloride
PubChem CID 23503616
IUPAC navn 6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin;dihydrochlorid
SMIL C1C2=C(CN1)N=CC=C2.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine dihydrochloride
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 193.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.