Få mere at vide
6,7-Dihydro-2-(1-pyrrolidinyl)-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine Dihydrochloride;, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dihydro-2-(1-pyrrolidinyl)-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine Dihydrochloride |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N4.2ClH/c1-2-4-14(3-1)10-12-6-8-5-11-7-9(8)13-10;;/h6,11H,1-5,7H2;2*1H |
| Formel vægt | 262.0752 |