Få mere at vide
6,7-Didehydronorethisterone Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050686
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050686 25 mg
30049649 100 mg
30459105 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050686 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0219.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6,7-Didehydronorethisterone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
CAS 106765-04-2
Analyt- eller komponentnavne 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H26 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6,7-Didehydronorethisterone Acetate
InChI formel InChI=1S/C22H26O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,5,7,13,17-20H,6,8-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
IUPAC navn [(8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-3-oxo-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 338.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 338.1882 g/mol