Få mere at vide
6,7-dichloro-1-tetralon, TRC
Artikelnummer. 30377113
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377113 100 mg
30376495 500 mg
30368962 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30377113 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD439878100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25095-57-2
Molekylær formel C10H8OCl2
Molekylvægt (g/mol) 215.08
SMIL Clc1cc2CCCC(=O)c2cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6,7-Dichloro-1-tetralone
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8Cl2O/c11-8-4-6-2-1-3-10(13)7(6)5-9(8)12/h4-5H,1-3H2
Formel vægt 213.9952