Få mere at vide
6,7-Dichloro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dichloro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 122224-56-0 |
| Molekylær formel | C14H13Cl2NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethyl 6,7-Dichloro-1-ethyl-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13Cl2NO3/c1-3-17-7-9(14(19)20-4-2)13(18)8-5-10(15)11(16)6-12(8)17/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O |
| IUPAC navn | ethyl 6,7-dichloro-1-ethyl-4-oxoquinoline-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.16 |
| Formel vægt | 313.0272 |