missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30378900
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378900 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378900 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD445118500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 122224-58-2
Molekylær formel C12H9Cl2NO3
Mængde 500 mg
Synonym Ethyl 6,7-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-9(14)8(13)3-6(10)11(7)16/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
SMIL CCOC(=O)C1=CNc2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O
IUPAC navn ethyl 6,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 286.11
Formel vægt 284.9959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.