missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30372192
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372192 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30372192 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4451182.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6,7-Dichloro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 122224-58-2
Molekylær formel C12H9Cl2NO3
Mængde 2.5 g
Synonym Ethyl 6,7-Dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H9Cl2NO3/c1-2-18-12(17)7-5-15-10-4-9(14)8(13)3-6(10)11(7)16/h3-5H,2H2,1H3,(H,15,16)
SMIL CCOC(=O)C1=CNc2cc(Cl)c(Cl)cc2C1=O
IUPAC navn ethyl 6,7-dichloro-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 286.11
Formel vægt 284.9959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.