Få mere at vide
6,7-Dibromo-2-naphthalenecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dibromo-2-naphthalenecarbonitrile |
| CAS | 139914-16-2 |
| Molekylær formel | C19 H26 N2 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26N2O/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(22-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)21-20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10,20H2,1-2H3/b21-18+/t15-,16+,17+,19-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@@H]3CC[C@@]4(C)[C@H](CC/C/4=N\N)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC navn | (E)-[(8R,9R,13S,14R)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]hydrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.423 |
| Formel vægt | 298.205 |