Få mere at vide
6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene |
| CAS | 106750-88-3 |
| Molekylær formel | C10H6Br2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6,7-Dibromo-1,4-epoxy-1,4-dihydronaphthalene, 6,7-Dibromo-1,4-dihydro-1,4-epoxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Br2O/c11-7-3-5-6(4-8(7)12)10-2-1-9(5)13-10/h1-4,9-10H/t9-,10+ |
| SMIL | Brc1cc2[C@@H]3O[C@@H](C=C3)c2cc1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.96 |
| Formel vægt | 299.8785 |