Få mere at vide
6,7-Demethylene Drospirenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Demethylene Drospirenone |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O3/c1-21-8-5-14(24)11-13(21)3-4-15-17(21)6-9-22(2)20(15)16-12-18(16)23(22)10-7-19(25)26-23/h11,15-18,20H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 354.2195 |