Få mere at vide
6,7-Dehydrohyoscyamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dehydrohyoscyamine |
| CAS | 61616-97-5 |
| Molekylær formel | C17H21NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 6,7-Didehydrohyoscyamine, 3(S)-endo]-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid, 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl Ester, 6,7-Dehydrohyoscyamine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,13-16,19H,9-11H2,1H3/t13?,14?,15?,16-/m1/s1 |
| SMIL | O=C([C@H](CO)C1=CC=CC=C1)OC2CC3C=CC(C2)N3C |
| IUPAC navn | (8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-6-en-3-yl) (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 287.35 |
| Formel vægt | 287.1521 |