missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6,7-Dehydro Prednisolone 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,7-Dehydro Prednisolone 21-Acetate |
| CAS | 2427-45-4 |
| Molekylær formel | C23H28O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (11beta)-11,17,21-Trihydroxypregna-1,4,6-triene-3,20-dione 21-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-6,8,10,16-18,20,26,28H,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.46 |
| Formel vægt | 400.1886 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?