missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6(7)-Dehydro Norgestrel, TRC

Artikelnummer. 30010929
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010929 10 mg
30007372 5 mg
30003280 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010929 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD22992010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 51087-61-7
Molekylær formel C21H26O2
Molekylvægt (g/mol) 310.43
Synonym 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one, Levonorgestrel Imp. M (Pharmeuropa), Delta6-Levonorgestrel, 6,7-Didehydrolevonorgestrel
IUPAC navn (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,8,9,10,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C

Spezifikation

Kemisk navn eller materiale 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17alpha-pregna-4,6-dien-20-yn-3-one (delta 6-Levonorgestrel; 6,7-Didehydrolevonorgestrel)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,7,13,16-19,23H,3,6,8-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Formel vægt 310.1933
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.